Learn More
Triisopropyl borate, 98+%, AcroSeal™
Codice prodotto. p-3758106 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10070764
Marca: Thermo Scientific 427141000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5419-55-6
Formula molecolare C9H21BO3
Molecular Weight (g/mol) 188.07
Numero MDL MFCD00008872
InChI Key NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
PubChem CID 21531
IUPAC Name tripropan-2-yl borate
SMILES B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Triisopropyl borate
Punto di fusione -59°C
Colore Colorless
Densità 0.8140g/mL
Punti di ebollizione 140°C
Punto d'infiammabilità 17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare [(CH3)2CHO]3B
Indice di rifrazione 1.3755 to 1.3775
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.814
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 188.07
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triisopropyl borate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.