Learn More
Trimesinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30451863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451863 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451863 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7956455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimesinic Acid
CAS 554-95-0
Formula molecolare C9H6O6
Quantità 5 g
Sinonimo 1,3,5-Tricarboxybenzene, 5-Carboxyisophthalic Acid, NSC 3998
InChI Formula InChI=1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name benzene-1,3,5-tricarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 210.14
Peso formulazione 210.0164