missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOKU-E™ Trimethoprim ReadyMade™ Solution

Codice prodotto. p-200102276
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mL
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30044061

Marca: TOKU-E™ T1441ML

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Trimethoprim ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Trimethoprim in DMSO.

  • CAS Number: 738-70-5
  • Molecular Formula: C14H18N4O3
  • Molecular Weight: 290.32 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C, Protect from light
  • Form: Liquid
  • Source: Synthetic
  • Spectrum: Trimethoprim has a wide antibacterial spectrum and is active against most Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria, including Nocardia, Brucella, Gram-negative bacilli, and some Gram-positive bacteria like Streptococcus
  • Mechanism of Action: Trimethoprim inhibits bacterial dihydrofolate reductase (DHFR) thus interfering with the conversion of dihydrofolate (DHF) to tetrahydrofolate (THF). THF is a precursor in the thymidine synthesis pathway and a disruption in this pathway inhibits bacterial the synthesis of bacterial DNA

Specifica

Materiale o nome chimico Trimethoprim
Forma fisica Liquid
CAS 738-70-5
Sorgente Synthetic
Imballaggio 2 mL plastic vial
Sterile filtrato Yes, 0.22 μm
Sterilità Sterile
Colore Clear Colorless to Pale Yellow
Concentrazione 25.0 to 26.5 mg/mL
Quantità 1 mL
Punto d'infiammabilità 87°C
Note sul grado di purezza >98% (HPLC)
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.0%
Note percentuale saggio Trimethoprim, Dried Basis
Formula molecolare C14H18N4O3
Linea di prodotti ReadyMade™ Solutions
Shipping Condition Ice Pack
Sinonimo TMP, Proloprim, Trimpex
IUPAC Name 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 290.32 g/mol
Peso formulazione 290.32 amu
Percent Purity >98%
Grado Antibiotic
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Trimethoprim: ≥1 to <5%, DMSO ≥90 to ≤100%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato