Learn More
Trimethyl orthopropionate, 97%
Codice prodotto. 10242603 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10242603 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10751894 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10242603 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 384620250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24823-81-2 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24823-81-2
Formula molecolare C6H14O3
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Numero MDL MFCD00043305
InChI Key ZGMNAIODRDOMEK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 141145
IUPAC Name 1,1,1-trimethoxypropane
SMILES CCC(OC)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethyl orthopropionate
Colore Colorless
Densità 0.9440g/mL
Punti di ebollizione 121°C to 122°C
Punto d'infiammabilità 19°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2C(OCH3)3
Indice di rifrazione 1.3970 to 1.399
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.944
Sinonimo trimethyl orthopropionate, propane, 1,1,1-trimethoxy, trimethylorthopropionate, trimethoxypropane, acmc-209gew, trimethyl orthopropanoate, propane,1,1,1-trimethoxy, ksc489s6b, zgmnaiodrdomek-uhfffaoysa, orthopropionic acid trimethyl ester
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethyl orthopropionate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.