Learn More
Trimethylamine, 1M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. p-3523616 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10601464
Marca: Thermo Scientific Acros 388371000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylamine
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 1M solution in THF
CAS 75-50-3, 109-99-9
Formula molecolare C3H9N
Formula lineare N(CH3)3
Numero MDL MFCD00008327
Concentrazione 1M, exact strength on the certificate of analysis
Densità 0.8500g/mL
Sinonimo trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
InChI Key GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C
IUPAC Name trimethylamine
Molecular Weight (g/mol) 59.11
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
Peso formulazione 59.11
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.85
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylamine, 1M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.