Learn More
Trimethylamine for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12932225 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 12932225
Marca: Fisher Chemical A 052 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 75-50-3
Formula molecolare C3H9N
Molecular Weight (g/mol) 59.11
InChI Key GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylamine
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
IUPAC Name trimethylamine
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL