Learn More
Trimethylolpropane triacrylate, stabilized
Codice prodotto. 11337188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337188 100 g 100g
11357188 500 g 500g
11347188 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11337188 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 016445.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15625-89-5 | C15H20O6 | 296.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15625-89-5
Formula molecolare C15H20O6
Molecular Weight (g/mol) 296.32
Numero MDL MFCD00008628
InChI Key DAKWPKUUDNSNPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylolpropane triacrylate, tmpta, viscoat 295, nk ester a tmpt, sartomer sr 351, ogumont t 200, saret 351, setalux uv 2241, ccris 92, unii-4b67kgl96s
PubChem CID 27423
ChEBI CHEBI:35028
IUPAC Name 2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)butyl prop-2-enoate
SMILES CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylolpropane triacrylate
Nota nome Stabilized
Densità 1.10 g/mL
Punti di ebollizione >200°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.4735
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 296.31
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylolpropane triacrylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylolpropane triacrylate