Learn More
Trimethylolpropane triacrylate, stabilized
Codice prodotto. 11357188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357188 500 g 500g
11337188 100 g 100g
11347188 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11357188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016445.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 15625-89-5 | C15H20O6 | 296.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15625-89-5
Formula molecolare C15H20O6
Molecular Weight (g/mol) 296.32
Numero MDL MFCD00008628
InChI Key DAKWPKUUDNSNPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylolpropane triacrylate, tmpta, viscoat 295, nk ester a tmpt, sartomer sr 351, ogumont t 200, saret 351, setalux uv 2241, ccris 92, unii-4b67kgl96s
PubChem CID 27423
ChEBI CHEBI:35028
IUPAC Name 2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)butyl prop-2-enoate
SMILES CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
Tekniske data
Materiale o nome chimico Trimethylolpropane triacrylate
Nota nome Stabilized
Densità 1.10 g/mL
Punti di ebollizione >200°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.4735
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 296.31
Forma fisica Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylolpropane triacrylate
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Faresætning
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylolpropane triacrylate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.