missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trimethylolpropane Tris(2-methyl-1-aziridinepropionate), TRC
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trimethylolpropane Tris(2-methyl-1-aziridinepropionate) |
| CAS | 64265-57-2 |
| Formula molecolare | C24H41N3O6 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 2-Ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl Bis(2-methyl-1-aziridinepropanoate), AS 316, CX 100, Crosslinker CX 100, Crosslinker SC 100, Ionac PFAZ 322, NeoCryl CX 100, PFAZ 322, PZ 28, Permatex XR 2500, Trimethylolpropane Tris(2-methyl-1-aziridinyl)propionate, XC 113, XR 2500 |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H41N3O6/c1-5-24(15-31-21(28)6-9-25-12-18(25)2,16-32-22(29)7-10-26-13-19(26)3)17-33-23(30)8-11-27-14-20(27)4/h18-20H,5-17H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(COC(=O)CCN1CC1C)(COC(=O)CCN2CC2C)COC(=O)CCN3CC3C |
| IUPAC Name | 2,2-bis[3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyloxymethyl]butyl 3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 467.6 |
| Peso formulazione | 467.2995 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto