missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trimethylolpropane Tris(2-methyl-1-aziridinepropionate), TRC

Codice prodotto. 30451743
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30451743

Marca: Toronto Research Chemicals TRCT796975100MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Trimethylolpropane Tris(2-methyl-1-aziridinepropionate)
CAS 64265-57-2
Formula molecolare C24H41N3O6
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-Ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl Bis(2-methyl-1-aziridinepropanoate), AS 316, CX 100, Crosslinker CX 100, Crosslinker SC 100, Ionac PFAZ 322, NeoCryl CX 100, PFAZ 322, PZ 28, Permatex XR 2500, Trimethylolpropane Tris(2-methyl-1-aziridinyl)propionate, XC 113, XR 2500
InChI Formula InChI=1S/C24H41N3O6/c1-5-24(15-31-21(28)6-9-25-12-18(25)2,16-32-22(29)7-10-26-13-19(26)3)17-33-23(30)8-11-27-14-20(27)4/h18-20H,5-17H2,1-4H3
SMILES CCC(COC(=O)CCN1CC1C)(COC(=O)CCN2CC2C)COC(=O)CCN3CC3C
IUPAC Name 2,2-bis[3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyloxymethyl]butyl 3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoate
Molecular Weight (g/mol) 467.6
Peso formulazione 467.2995
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato