Learn More
Trimethylsilanol, 95%
Codice prodotto. 15417788
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15417788
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61276.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1066-40-6 | C3H10OSi| 90.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Trimethylsilanol used as a hydrophobic coat on silicate surfaces. Used as an as an antimicrobial agent.
Solubility
Soluble in water (1.00 mg/ml).
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-40-6
Formula molecolare C3H9LiOSi
Molecular Weight (g/mol) 96.13
Numero MDL MFCD02751657
InChI Key OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
PubChem CID 66110
IUPAC Name hydroxy(trimethyl)silane
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
Specifica
Punti di ebollizione 98°C to 100°C
Materiale o nome chimico Trimethylsilanol
Quantità 5 g
Formula lineare (CH3)3SiOH
Numero UN UN1993
Beilstein 1361356
Punto d'infiammabilità 4°C (39°F)
Informazioni di solubilità Soluble in water (1.00mg/ml).
Peso formulazione 90.2
Percent Purity 95%
Densità 0.814
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.