Learn More
Trimethylsilyl azide, 94%
Codice prodotto. 11362685
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11362685
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00173.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4648-54-8 | C3H9N3Si | 115.21 g/mol
Trimethylsilyl azide is used as an azidonation reagent for amines, amides, aldehydes and ketones. It is involved in the preparation of alfa- and beta-siloxy azides from carbonyl compounds and epoxides. It is also used in the preparation of heterocyclic compounds and also acts as an effective substitute for hydrazoic acid. Further, it is used in the Oseltamivir total synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Trimethylsilyl azide is used as an azidonation reagent for amines, amides, aldehydes and ketones. It is involved in the preparation of alfa- and beta-siloxy azides from carbonyl compounds and epoxides. It is also used in the preparation of heterocyclic compounds and also acts as an effective substitute for hydrazoic acid. Further, it is used in the Oseltamivir total synthesis.
Solubility
Miscible with toluene, dichloromethane, diethyl ether and most organic solvents.
Notes
Moisture sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4648-54-8
Formula molecolare C3H9N3Si
Molecular Weight (g/mol) 115.21
Numero MDL MFCD00001986
InChI Key SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
PubChem CID 78378
SMILES C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylsilyl azide
Punto di fusione -95°C
Densità 0.872
Punti di ebollizione 95°C to 99°C
Punto d'infiammabilità 6°C (42°F)
Indice di rifrazione 1.414
Quantità 5 g
Numero UN UN1992
Beilstein 1903730
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with toluene,dichloromethane,diethyl ether and most organic solvents.
IUPAC Name azidotrimethylsilane
Peso formulazione 115.21
Percent Purity 94%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylsilyl azide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Trimethylsilyl azide