Learn More
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, 99%
Codice prodotto. 10237473 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
Codice prodotto. 10237473
Marca: Thermo Scientific Acros 209442500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 27607-77-8 | C4H9F3O3SSi | 222.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27607-77-8
Formula molecolare C4H9F3O3SSi
Molecular Weight (g/mol) 222.26
Numero MDL MFCD00000406
InChI Key FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
PubChem CID 65367
IUPAC Name trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
SMILES C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Colore Colorless to Brown
Densità 1.2250g/mL
Punti di ebollizione 140°C
Punto d'infiammabilità 25°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3SO3Si(CH3)3
Indice di rifrazione 1.3600 to 1.362
Quantità 250 mL
Fieser 08,514; 09,497; 10,438; 11,584; 12,543; 13,118; 14,333; 16,363; 17,379
Indice di Merck 15, 9891
Gravità specifica 1.225
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 222.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Fuming Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.