Learn More
Trimyristin, 90%
Codice prodotto. p-208556 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10599993
Marca: Thermo Scientific Acros 422090050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 555-45-3 | C45H86O6 | 722.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 555-45-3
Formula molecolare C45H86O6
Molecular Weight (g/mol) 722.59
Numero MDL MFCD00036229
InChI Key DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
PubChem CID 11148
ChEBI CHEBI:77391
IUPAC Name 2,3-di(tetradecanoyloxy)propyl tetradecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Trimyristin
Nota nome 90%
Punto di fusione 54°C to 58°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 9896
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,benzene,chloroform,ether
Peso formulazione 722.59
Percent Purity 90%
Forma fisica Crystalline Powder