Learn More
Tripalmitin, 99%
Codice prodotto. p-208588 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10608074
Marca: Thermo Scientific Acros 215670010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 555-44-2 | C51H98O6 | 807.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 555-44-2
Formula molecolare C51H98O6
Molecular Weight (g/mol) 807.33
Numero MDL MFCD00008995
InChI Key PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate
PubChem CID 11147
ChEBI CHEBI:77393
IUPAC Name 2,3-di(hexadecanoyloxy)propyl hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tripalmitin
Nota nome 99%
Punto di fusione 65°C to 68°C
Colore White
Punti di ebollizione 315°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)14CO2CH2]2CHO2C(CH2)14CH3
Quantità 1 g
Beilstein 02, IV, 1176
Indice di Merck 15, 9908
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in ether,benzene,chloroform,soluble in toluene
Peso formulazione 807.33
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tripalmitin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.