Learn More
H-B DURAC™ SP Scienceware™ Triple Scale Beer and Wine Hydrometers
Codice prodotto. 17460244 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Alcohol Hydrometer
Intervallo di gravità specifica:
0.99 to 1.162
1.00 to 1.15
Lunghezza (sistema metrico):
234 mm
285 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17460244
Marca: H-B DURAC™ B618006100
DURAC Triple Scale Beer and Wine Hydrometers allows for optimal beer brewing and wine making. Includes three scales, Specific Gravity, Potential Alcohol by Volume (PAV), and Brix, that provide invaluable data points when crafting beer, wine, kombucha, mead, cider, and more in any setting.
  • Determine if starting mash or wort is acceptable quality to achieve desired results
  • Monitor fermentation process to see if variables should be altered
  • Determine when fermentation is complete
  • Calculate approximate alcohol content of the finished product; from 0 to 20% by volume
  • Manufactured in strict accordance with NIST as outlined in NBS Circular 555 Military STD-45662A and ISO 17025 where applicable.
  • Meets or exceeds the tolerances of accuracy and physical specifications set forth by the NIST Circular 55, American Society of testing Materials e100-10 or the American Petroleum Institute
  • Lead and mercury free
Available in 3 styles:
  • Shatterproof
    • All plastic, shatterproof design removes risk of contamination due to instrument breakage
    • Easy to read flat surface design
  • Polycarbonate
    • Optical quality polycarbonate provides glass-like clarity with shatterproof strength to eliminate the risk of contamination due to instrument breakage
    • Color coded bands indicate when fermentation is complete; easy to read font
  • Glass
    • Standard glass design provides inexpensive fermentation monitoring
    • Color coded bands indicate when fermentation is complete; easy to read font
Order Info
Recommend testing in a Hydrometer Jar (sold separately).
Warranty
1 Year Warranty
Specifica
Quantità 1
Tipo Alcohol Hydrometer
Accuracy ±0.005 SpGr; 1° Brix
Incrementi 0.005 sp.gr.; 1° Brix; ABV: 1%
Certificazione/Conformità NIST
Lunghezza (sistema metrico) 234 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hydrometer jar; Thermometer
Include Conversion chart
Intervallo Brix 0 to 35°
Tipo di zavorra Steel Shot
Da utilizzare con (applicazione) Beer brewing; Wine making
Intervallo di gravità specifica 1.00 to 1.15
Temperature of Standardization 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • H-B DURAC TRIPLE SCALE BEER AND WINE HYDROMETER, SHATTERPROOF
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A
All scales are meant to be read with liquids at 68°F (20°C). A conversion chart is included to adjust for varying temperatures. For accurate results, the hydrometer should always be used in conjunction with a thermometer (sold separately).