Learn More
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT Needle Syringe
Codice prodotto. 12876036 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
100 μL
250 μL
1 mL
Calibro dell'ago:
22 G
23 G
26s G
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12876036
Marca: Thermo Scientific™ 365H2161
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT Needle Syringes are accurate and reproducible over a range of volumes.
  • Borosilicate glass with metal flanges
  • Needles and plungers are stainless steel
  • Field-proven syringe design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel (Needle), Stainless Steel (Plunger)
Descrizione LV Splitless
Calibro dell'ago 26s G
Product Type Gas Tight GC Autosampler Syringe, Fixed Needle
Volume (sistema metrico) 100 μL
Product Line TriPlus
Lunghezza (sistema metrico) ago 57 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) TriPlus RSH Autosampler and TriPlus 100LS Autosampler
Tipo di collegamento Fixed