Learn More
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT Needle Syringe
Codice prodotto. 13426886 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
100 μL
250 μL
1 mL
Calibro dell'ago:
22 G
23 G
26s G
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13426886
Marca: Thermo Scientific™ 365K2811
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT Needle Syringes are accurate and reproducible over a range of volumes.
  • Borosilicate glass with metal flanges
  • Needles and plungers are stainless steel
  • Field-proven syringe design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel (Needle), Stainless Steel (Plunger)
Descrizione Sample Dilution
Calibro dell'ago 22 G
Product Type Gas Tight GC Autosampler Syringe, Fixed Needle
Volume (sistema metrico) 1 mL
Product Line TriPlus
Lunghezza (sistema metrico) ago 57 mm
Stile del punto dell'ago LC
Da utilizzare con (apparecchiatura) TriPlus RSH Autosampler
Tipo di collegamento Fixed