Learn More
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT Needle Syringe
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
100 μL
250 μL
1 mL
Calibro dell'ago:
22 G
23 G
26s G
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT Needle Syringes are accurate and reproducible over a range of volumes.
- Borosilicate glass with metal flanges
- Needles and plungers are stainless steel
- Field-proven syringe design
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel (Needle), Stainless Steel (Plunger) |
| Descrizione | 100 μL FN GT, 23 G, 57 mm |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Lunghezza (sistema metrico) | 57 mm |
| Product Type | GC Autosampler Syringe |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 100 μL |
| Product Line | TriPlus |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 57 mm |
| Stile del punto dell'ago | Side Hole |
| Vedi altri risultati |