Learn More
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed Needle Syringe, 10μL
Codice prodotto. 13436856 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23s G
26s G
Lunghezza (sistema metrico) ago:
57 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13436856
Marca: Thermo Scientific™ 365D0321
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed Needle Syringes are accurate and reproducible over a range of volumes.
  • Borosilicate glass with metal flanges
  • Needles and plungers are stainless steel
  • Field-proven syringe design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Splitless and OC
Calibro dell'ago 26s G
Product Type Fixed Needle Syringe
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 85 mm
Stile del punto dell'ago Cone