Learn More
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed Needle Syringe, 10μL
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23s G
26s G
Lunghezza (sistema metrico) ago:
57 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed Needle Syringes are accurate and reproducible over a range of volumes.
- Borosilicate glass with metal flanges
- Needles and plungers are stainless steel
- Field-proven syringe design
Specifica
Specifica
| Descrizione | Merlin Valve Injector, PTV and Split |
| Calibro dell'ago | 23s G |
| Product Type | GC Autosampler Syringe, Fixed Needle |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 57 mm |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TriPlus RSH Autosampler and TriPlus 100LS Autosampler |