Learn More
Bochem™ Tripod
Codice prodotto. 10048501
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
240 mm
Include:
Screwed Feet
Welded Feet
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10048501
Marca: Bochem™ 5231
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Bochem™ Tripod available with welded feet or screwed feet.
  • Welded feet on Stainless Steel
  • Screwed feet on Tempered Cast Iron
Specifica
Materiale Tempered Cast Iron
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm
Diametro (sistema metrico) interno 120 mm
Include Screwed Feet
Product Type Tripod