Learn More
Tripropionin, 97%
Codice prodotto. p-209119 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
Codice prodotto. 10551311
Marca: Thermo Scientific Acros 275101000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 139-45-7 | C12H20O6 | 260.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-45-7
Formula molecolare C12H20O6
Molecular Weight (g/mol) 260.28
Numero MDL MFCD00027005
InChI Key YZWRNSARCRTXDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tripropionin, glycerol tripropionate, glyceryl tripropionate, tripropionine, glyceryl tripropanoate, propionin, tri, glycerine tripropionate, tripropionylglycerol, 1,2,3-propanetriol, tripropanoate, propionic acid triglyceride
PubChem CID 8763
IUPAC Name 2,3-di(propanoyloxy)propyl propanoate
SMILES CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OC(=O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Tripropionin
Nota nome 97%
Colore Colorless
Densità 1.0820g/mL
Punti di ebollizione 151°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 162°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.434
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.082
Peso formulazione 260.28
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid