Learn More
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)scandium(III), 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11335617
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2g
Codice prodotto. 11335617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042787.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Intermediate for scandium oxide ceramics
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15492-49-6
Formula molecolare C33H57O6Sc
Molecular Weight (g/mol) 594.769
Numero MDL MFCD00169875
InChI Key SIPNKDOCYGGAQY-LWTKGLMZSA-K
Sinonimo scandium iii 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato scandium, 4z-5-bis 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy scandio oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one, scandium iii tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate hydrate trace metals basis, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato scandium iii-sc reo sc tmhd 3
PubChem CID 134068149
IUPAC Name scandium(3+);(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Sc+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)scandium (III)
Punto di fusione 150°C to 152°C
Colore White
Punti di ebollizione 275°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 2 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in ethyl acetate
Peso formulazione 594.77
Percent Purity ≥95%
Forma fisica Powder