Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, 98%, Molecular Biology Grade
Codice prodotto. 15460127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15460127 5 g 5g
15450127 2 g 2g
15470127 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15460127 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J60316.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247.16 g/mol
For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51805-45-9
Formula molecolare C9H12O6P
Molecular Weight (g/mol) 247.16
Numero MDL MFCD00145469
InChI Key PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
PubChem CID 2734570
IUPAC Name 3-[bis(2-carboxyethyl)phosphanyl]propanoic acid;hydrochloride
SMILES [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Punto di fusione 177°C to 178°C
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO or water
Peso formulazione 286.65
Percent Purity 98%
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, Molecular Biology Grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride