Learn More
Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 11378558
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378558 2 g 2g
11358558 0.5 g 0.50g
11368558 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11378558 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040587.04
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Reducing agent, specific for disulfides | CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247.16 g/mol
Reducing agent, specific for disulfidesTris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride is widely used as a reducing agent to reduce disulfide bonds in proteins and trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithiane. It is involved in the reduction of sulfoxides, sulfonyl chlorides, N-oxides, and azides. It plays an important role in the tissue homogenization process for RNA isolation. It acts as a chelating agent and forms complexes with various heavy metal ions such as Zn(II), Cd(II), Pb(II), and Ni(II). Furthermore, it is useful in the labeling of cysteine residues with maleimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51805-45-9
Formula molecolare C9H12O6P
Molecular Weight (g/mol) 247.16
Numero MDL MFCD00145469
InChI Key PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
PubChem CID 2734570
SMILES [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Punto di fusione 177°C to 178°C
Colore White
Formula lineare (HO2CCH2CH2)3P·HCl
Quantità 2 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,9085
Informazioni di solubilità Soluble in water and methanol.
IUPAC Name 3-[bis(2-carboxyethyl)phosphanyl]propanoic acid;hydrochloride
Peso formulazione 286.65
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride