Learn More
Tris(2-dimethylaminoethyl)amine, 98+%
Codice prodotto. 15424507
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15424507
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31853.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 33527-91-2 | C12H30N4 | 230.40 g/mol
Tris(2-dimethylaminoethyl)amine is used as an atom transfer radical polymerization (ATRP) ligand for the creation of telechelic polymers. It is a tripodal polyamine ligand and forms complexes with group 1 metals, which is used in alkali-metal-mediated synthetic applications. Further, it is involved in the macrocyclization processes by reacting with tripodal esters in methanol to give tricyclic cryptands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tris(2-dimethylaminoethyl)amine is used as an atom transfer radical polymerization (ATRP) ligand for the creation of telechelic polymers. It is a tripodal polyamine ligand and forms complexes with group 1 metals, which is used in alkali-metal-mediated synthetic applications. Further, it is involved in the macrocyclization processes by reacting with tripodal esters in methanol to give tricyclic cryptands.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Hygroscopic. Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents, acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33527-91-2
Formula molecolare C12H30N4
Molecular Weight (g/mol) 230.40
Numero MDL MFCD00015607
InChI Key VMGSQCIDWAUGLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n1,n1-bis 2-dimethylamino ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, tris 2-dimethylaminoethyl amine, tris 2-dimethylamino ethyl amine, me6tren, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethyl, 2-bis 2-dimethylamino ethyl amino ethyl dimethylamine, acmc-20ah4b, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 263094
IUPAC Name N',N'-bis[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N-dimethylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(CCN(C)C)CCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Punti di ebollizione 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Formula lineare [(CH3)2NCH2CH2]3N
Indice di rifrazione 1.454
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 230.4
Percent Purity ≥99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tris(2-dimethylaminoethyl)amine