Learn More
Tris, 99.8 to 100.1% (Dry Basis), Molecular Biology Grade, Ultrapure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris |
| Punto di fusione | 171°C to 172°C |
| Punti di ebollizione | 219°C to 220°C (10 mmHg) |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | NH2C(CH2OH)3 |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Beilstein | 741883 |
| Peso formulazione | 121.14 |
| Grado | Biologia molecolare |