Learn More
Tris, 99 to 99.5%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11448361 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
5kg
Codice prodotto. 11448361
Marca: MP Biomedicals 0215217610
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tris
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99 to 99.5%
Quantità 10 kg
Peso formulazione 121.14
Forma fisica Crystalline Powder