Learn More
TRIS (Base), BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15538844 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15538844
Marca: Avantor J.T.Baker X17105
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico TRIS (Base)
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 100 g
Peso formulazione 121.14
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent