Learn More
TRIS (Base), Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568254 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15568254
Marca: Avantor J.T.Baker 410902
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Molecular Biology Applications
Chemical Identifiers
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifications
Materiale o nome chimico TRIS (Base)
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 1 kg
Peso formulazione 121.14
Grado Ultrapure Bioreagent
compliance-icons
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.