Learn More
Tris Base (White Crystals or Crystalline Powder/Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10724344
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Imballaggio:
Fiber Drum
Poly Bottle
Secchio in polietilene
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10724344 5 kg Secchio in polietilene 5kg
10103203 500 g Poly Bottle 500g
10376743 1 kg Poly Bottle 1kg
10667243 10 kg Secchio in polietilene 10kg
10336793 25 kg Fiber Drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10724344 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP1525
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Esente da RNasi, DNasi e proteasi.
Tris Base è un componente tampone utilizzato in procedure di biologia molecolare, coltura di tessuti ed elettroforesi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Trimethylol Aminomethane, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Absorbance 0.05 AU max. at 280nm
Materiale o nome chimico Tris Base
Punto di fusione 168.5°C
Punti di ebollizione 219°C
Colore Bianco
pH 10.4
Forma fisica Polvere/solido
Quantità 5 kg
DNasi Esente da DNasi
Formulazione 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propanediol, Tris (hydroxymethyl) Aminomethane, Tris Base, THAM, Trimethylol Aminomethane, Trometamol
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99.8 %
Identificazione Pass Test
Formula lineare H2NC(CH2OH)3
Imballaggio Secchio in polietilene
Proteasi Protease free
Indice di Merck 15, 9951
Peso formulazione 121.14
Percent Purity ≥99.8%
Grado Biologia molecolare