Learn More
Tris Base (White Crystals or Crystalline Powder/Triple-Crystallized), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10163243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10163243 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10163243 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP1541
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
For sensitive molecular biology, tissue culture, and electrophoresis methods | CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
For sensitive molecular biology, tissue culture, and electrophoresis methods
This ultrapure, triple-crystallized buffer component is alcohol-free, so it is compatible with sensitive molecular biology, tissue culture, and electrophoresis methods.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance 0.05 max. (1M solution) at 280nm
Materiale o nome chimico Tris Base
Nota nome Alcohol-Free
CAS 77-86-1
Punto di fusione 168.5°C
Punti di ebollizione 219°C
Colore White
pH 10.4
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 1 kg
DNasi Esente da DNasi
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99.9 %
Identificazione Pass Test
Formula molecolare C4H11NO3
Formula lineare H2NC(CH2OH)3
Imballaggio Poly Bottle
Proteasi Protease free
Indice di Merck 15, 9951
Sinonimo Trimethylol Aminomethane, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Peso formulazione 121.14
Percent Purity ≥99.9%