Learn More
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct, 97%
Codice prodotto. 10621663 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10621663
Marca: Thermo Scientific Acros 369340010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 52522-40-4 | C52H43Cl3O3Pd2 | 1035.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52522-40-4
Formula molecolare C52H43Cl3O3Pd2
Molecular Weight (g/mol) 1035.10
Numero MDL MFCD00075479
InChI Key LNAMMBFJMYMQTO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform adduct, tris dibenylideneacetone dipalladium-chloroform, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0 chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0-chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform, pd2 dba 3 chcl3, tris dibenzylideneacetone chloroform-di-palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform complex
PubChem CID 11029508
IUPAC Name chloroform;(1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one;palladium
SMILES [Pd].[Pd].ClC(Cl)Cl.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct
Punto di fusione 131.0°C to 135.0°C
Colore Black to Purple
Intervallo percentuale saggio 96% min. (ex Pd)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2·CHCl3
Quantità 1 g
Fieser 14,339; 15,353; 16,372; 17,394
Peso formulazione 1035.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform