Learn More
Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine, 95%
Codice prodotto. 10512521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Codice prodotto. 10512521
Marca: Thermo Scientific Acros 124850250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70384-51-9
Formula molecolare C15H33NO6
Molecular Weight (g/mol) 323.42
Numero MDL MFCD00010748
InChI Key XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
IUPAC Name 2-(2-methoxyethoxy)-N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ethanamine
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Specifica
Materiale o nome chimico Tris(dioxa-3, 6-heptyl)amine
Colore Yellow to Brown
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 330.0°C
Punto d'infiammabilità 162°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3OCH2CH2OCH2CH2)3N
Indice di rifrazione 1.4466 to 1.4486
Quantità 25 mL
Fieser 15,356; 16,373
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone, ether, toluene and cyclohexane
Peso formulazione 323.42
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid