Learn More
Tris-EDTA Buffer Solutions, R&D Systems™
Codice prodotto. 18064685
Cambia vista
Click to view available options
pH:
8
9
Dimensione della confezione:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. pH Dimensione della confezione
18064685 9 500mL
18010384 8 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18064685 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB90062085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.44€
    565.95€ / 500mL
    Risparmia 80.49€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. For recovery of antigens masked by fixation in cross-linking fixatives, such as formalin
  • 10X EDTA buffer for Immunohistochemistry
  • Dilute one part buffer with nine parts distilled water
  • Unit size: 500mL
Recommended Storage
Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Da utilizzare con (applicazione) Retrieval of antigens masked by fixation in cross linking fixatives such as formalin
pH 9
Quantità 500 mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.