Learn More
Tris-Glycine, 1X Solution (Electrophoresis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 11443024
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 L
Dimensione della confezione:
20L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443024 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11443024 Fornitore Fisher Bioreagents N. del fornitore BP243920
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-04-2027
Aggiungi al carrello
Tris-Glycine is commonly used as a buffer in native polyacrylamide gel electrophoresis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-Glycine
Nota nome 1X Solution
CAS 56-40-6, 77-86-1, 7732-18-5
pH 8.3 to 8.5 (1X soln.)
Quantità 20 L
DNasi Not Detected
Filtered Through Filtered through a 0.2-micron filter.
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly CUBE
Proteasi Not Detected
Grado Elettroforesi