Learn More
Tris-Glycine-SDS, 10X Solution (Electrophoresis), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10051653
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Nalgene Poly Bottle
Poly CUBE
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10051653 1 L Nalgene Poly Bottle 1L
10102823 4 L Poly CUBE 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10051653 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP13411
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 77-86-1
Tris-Glycine-SDS, 10X Solution (Electrophoresis)
Tris-Glycine-SDS is commonly used as a buffer in SDS-PAGE of proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-Glycine-SDS
Nota nome 10X Solution
CAS 77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3
Colore Undesignated
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
DNasi Esente da DNasi
Filtered Through Filtered through a 0.2-micron filter.
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Identificazione Pass Test
Imballaggio Nalgene Poly Bottle
Proteasi Protease free
Sinonimo TG-SDS
Grado Elettroforesi
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M Tris Base, 1.92M Glycine, and 1.0% (w/v) SDS.