Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris-HCl, 0.5M buffer soln., pH 8.0, low endotoxin
Codice prodotto. 17911113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17911113 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17911113 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J67510.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1185-53-1
Formula molecolare C4H12ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 157.594
Numero MDL MFCD00012590
InChI Key QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico TRIS-HCl
Nota nome low endotoxin
Colore Colorless
Concentrazione 0.5 M
pH 8.0
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL