Learn More
Tris-HCl, 1M Solution, pH 8.0, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15855478 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15855478 1 L Nalgene bottle 1L
15893661 100 mL Nalgene bottle 100mL
15835398 500 mL Nalgene bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15855478 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J22638.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1185-53-1
Formula molecolare C4H12ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 157.594
InChI Key QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-HCl
Concentrazione 1 M
pH 8
Forma fisica Solution
Quantità 1 L
Imballaggio Nalgene bottle
Peso formulazione 157.6
Grado Biologia molecolare