Learn More
Tris-HCl, 1M Solution, pH 8.0, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15893661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15893661 100 mL Nalgene bottle 100mL
15835398 500 mL Nalgene bottle 500mL
15855478 1 L Nalgene bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15893661 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J22638.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1185-53-1
Formula molecolare C4H12ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 157.594
InChI Key QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-HCl
Concentrazione 1 M
pH 8
Forma fisica Soluzione
Quantità 100 mL
Imballaggio Nalgene bottle
Peso formulazione 157.6
Grado Biologia molecolare