Learn More
Tris Hydrochloride, 1M Solution (pH 7.0/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10274773
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10274773 100 mL Poly Bottle 100mL
10543145 500 mL Poly Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10274773 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP1756100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 77-86-1 | Molecular Formula: C4H11NO3 | Molecular Weight: 121.136 g/mol
Tris Hydrochloride, 1M Solution (pH 7.0/Mol. Biol.)
Tris is a buffer component in molecular biology, tissue culture, and electrophoresis procedures. These 1M solutions of Tris Hydrochloride at pH 7.0 provide convenient and highly purified solutions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-86-1 , 1185-53-1 , 7732-18-5
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tris Hydrochloride
Nota nome 1M Solution, pH 7.0
Colore Undesignated
Concentrazione 0.96 to 1.04 M
pH 10
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
DNasi Esente da DNasi
Filtered Through Filtered through a 0.2-micron filter.
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle
Proteasi Protease free
Grado Biologia molecolare