Learn More
Tris Hydrochloride (Small White Flakes/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10316893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10316893 500 g Poly Bottle 500g
10001223 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10316893 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP153500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
For electrophoresis, molecular biology, and cell culture applications | CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
For electrophoresis, molecular biology, and cell culture applications
Tris Hydrochloride is a buffering medium for electrophoresis, molecular biology, and cell culture applications. It may be combined with Tris Base to simplify Tris buffer preparation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1185-53-1
Formula molecolare C4H12ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 157.594
InChI Key QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifica
Absorbance 0.05 max. (1M solution) at 280nm
Materiale o nome chimico Tris Hydrochloride
Punto di fusione 150°C
Colore White
pH 3.5 to 5.0
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
DNasi Esente da DNasi
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Identificazione Pass Test
Formula lineare H2NC(CH2OH)3·HCl
Imballaggio Poly Bottle
Proteasi Protease free
Peso formulazione 157.6
Percent Purity ≥99%
Grado Biologia molecolare
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.