Learn More
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.8%, ACS reagent
Codice prodotto. 11985281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11985281 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10731072 100 g Plastic bottle 100g
10424521 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11985281 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424570025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
Numero MDL MFCD00004679
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Absorbance 0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Materiale o nome chimico Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Condizioni di assorbanza (40% aq. soln.) (1 cm cell)
Punto di fusione >168.5°C
Punti di ebollizione 219.0°C to 220.0°C (10.0mmHg)
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare (HOCH2)3CNH2
Imballaggio Plastic bottle
Beilstein 04, 303
Indice di Merck 15, 9951
Informazioni di solubilità Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C), 22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C), 2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C), 0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Peso formulazione 121.14
Percent Purity 99.8%
Grado Reagente ACS