Learn More
Tris(Hydroxymethyl) Methylamine, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10528830 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10528830 250 g 250g
10172590 100 g 100g
10785341 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10528830 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/3710/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 77-86-1 | Molecular Formula: C4H11NO3 | Molecular Weight: 121.136 g/mol
Tris(Hydroxymethyl) Methylamine, 'Tris Buffer', 99+%, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
Numero MDL 4679
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Punto di fusione 168.5°C
Punti di ebollizione 219°C
Colore White
pH 10.4
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 250 g
Imballaggio Plastic powder jar
Peso formulazione 121.14g/mol