Learn More
Tris(trimethylsiloxy)silane, 97%
Codice prodotto. 11399325
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11399325
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16686.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1873-89-8 | C9H27O3Si4 | 295.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1873-89-8
Formula molecolare C9H27O3Si4
Molecular Weight (g/mol) 295.65
Numero MDL MFCD00054865
InChI Key XAASNKQYFKTYTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris trimethylsiloxy silane, tris trimethylsilyloxy silane, tris trimethylsilyloxy silicon, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, 1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxane, tris trimethylsilyloxy silyl radical, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy
PubChem CID 6365044
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Specifica
Punti di ebollizione 64°C (10mmHg)
Materiale o nome chimico Tris(trimethylsiloxy)silane
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Punto d'infiammabilità 50°C (122°F)
IUPAC Name 2,2,6,6-tetramethyl-4-[(trimethylsilyl)oxy]-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptan-4-yl
Peso formulazione 296.66
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.3865
Densità 0.852