Learn More
Macherey-Nagel™ Ricarica carta pH L Tritest™
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
42380
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Descrizione
- Provides rapid and reliable results
- Shows three different colors for each full pH unit
- Specially equipped with a hydrophobic barrier between different indicators
Specifica
Specifica
| Intervallo di pH | 42380 |
| Formato | Rullo |
| Quantità | 3 rotoli |
| Tipo | Carta pH |