Learn More
Triton™ Kaowool Epsilon Ceramic Fibre, Pure, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10428230 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 10428230
Marca: Fisher Chemical T/3740/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
Numero MDL 145625
Specifica
Punto di fusione 1650°C
Colore White
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 500 g
Forma fisica Solid