Learn More
Triton™ X-100, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
EcoSafPak Glass Bottle
Flacone in vetro
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triton™ X-100 |
| Punti di ebollizione | 270.0°C |
| Punto di fusione | 6.0°C |
| Densità | 1.0670g/mL |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 274°C |
| Imballaggio | EcoSafPak Glass Bottle |
| Indice di rifrazione | 1.4900 to 1.4920 |
| Gravità specifica | 1.067 |
| Viscosità | 240 mPa.s (25°C) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Triton X-100
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/