Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-114
Codice prodotto. p-209836 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10537372
Marca: Thermo Scientific Chemicals 422365000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-93-1
Formula molecolare C16H26O2
Molecular Weight (g/mol) 250.38
Numero MDL MFCD00132505
InChI Key JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Polyoxyethylene(8) octylphenyl ether
PubChem CID 5590
IUPAC Name 2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-yl)fenossi]etanolo
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triton™ X-114
Colore Undesignated
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione >200.0°C
Punto d'intorbidamento 22° to 28°C (1% in aq. soln.)
Densità 1.0550g/mL
pH 6 (5% aq. soln.)
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 254°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Punto di scorrimento pour point: -9°C
Indice di rifrazione 1.4880 to 1.4950
Gravità specifica 1.055
Viscosità 260 mPa.s (25°C)
Indice di Merck 15, 6850
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible in most polar organic solvents and, aromatic hydrocarbons,, insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Peso formulazione 537
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triton]TS X-114
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/